Få mere at vide
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolber, komplet samling
Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
40 mL
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventiler. –40 og 80 ml kolber bruger en 0,5 tommer. (1,3 cm) adapter; større størrelser bruger en 0,75 tommer. (1,9 cm).
Nem at håndtere og hurtig at læsse
- Fladt borosilikatglas
- Toppe med tryk på silikonegummi giver pålidelige højvakuumforseglinger
- Eliminer risikoen for kontaminering med vakuumfedt; reducere spild og prøvetab
- Ingen let forlagte små dele
- Brede åbninger
- Bør ikke fyldes mere end en tredjedel af volumen, så der opnås et maksimalt overfladeareal
- Kompatibel med alle større mærker af frysetørringsudstyr, inklusive Labconco og Virtis™
Tekniske data
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre | 3,55 tommer. |
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter | 1.9 cm |
Kapacitet (metrisk) | 900 mL |
Materiale | Borosilikatglas |
Til brug med (udstyr) | Kompatibel med alle større mærker af frysetørringsudstyr |
Højde (engelsk) | 7,48 tommer. |
Højde (metrisk) | 19 cm |
Produkttype | Kolbe |
Vægt (engelsk) | 2.2 lb. |
Engangs | Genanvendelig |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolber, komplet samling >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion