Få mere at vide
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolber, komplet samling
Artikelnummer. 10452195 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 mL
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10452195 80 mL Hver
11380700 40 mL Hver
10228204 150 mL Hver
10054744 300 mL Hver
10491235 600 mL Hver
10267172 1200 mL Hver
10120840 2000 mL Hver
10044744 120 mL Hver
10694843 900 mL Hver
10033692 750 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10452195 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7540200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventiler. –40 og 80 ml kolber bruger en 0,5 tommer. (1,3 cm) adapter; større størrelser bruger en 0,75 tommer. (1,9 cm).
Fast-Freeze™ Kolberne er nemme at håndtere og hurtige at fylde.
Nem at håndtere og hurtig at læsse
  • Fladt borosilikatglas
  • Toppe med tryk på silikonegummi giver pålidelige højvakuumforseglinger
  • Eliminer risikoen for kontaminering med vakuumfedt; reducere spild og prøvetab
  • Ingen let forlagte små dele
  • Brede åbninger
  • Bør ikke fyldes mere end en tredjedel af volumen, så der opnås et maksimalt overfladeareal
  • Kompatibel med alle større mærker af frysetørringsudstyr, inklusive Labconco og Virtis™
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1,33 tommer
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter 1.27 cm
Kapacitet (metrisk) 80 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Kompatibel med alle større mærker af frysetørringsudstyr
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 11.5 cm
Produkttype Kolbe
Vægt (engelsk) 1.5 lb.
Engangs Genanvendelig
Mundstil Brede
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 34 mm
Vægt (metrisk) 0.7 kg