Få mere at vide
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolber, komplet samling
Artikelnummer. 10267172 Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
40 mL
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10267172
Brand: Labconco™ 7541000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventiler. –40 og 80 ml kolber bruger en 0,5 tommer. (1,3 cm) adapter; større størrelser bruger en 0,75 tommer. (1,9 cm).
Fast-Freeze™ Kolberne er nemme at håndtere og hurtige at fylde.
Nem at håndtere og hurtig at læsse
  • Fladt borosilikatglas
  • Toppe med tryk på silikonegummi giver pålidelige højvakuumforseglinger
  • Eliminer risikoen for kontaminering med vakuumfedt; reducere spild og prøvetab
  • Ingen let forlagte små dele
  • Brede åbninger
  • Bør ikke fyldes mere end en tredjedel af volumen, så der opnås et maksimalt overfladeareal
  • Kompatibel med alle større mærker af frysetørringsudstyr, inklusive Labconco og Virtis™
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 3,55 tommer.
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter 1.9 cm
Kapacitet (metrisk) 1200 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Kompatibel med alle større mærker af frysetørringsudstyr
Højde (engelsk) 9,44 tommer
Højde (metrisk) 24 cm
Produkttype Kolbe
Vægt (engelsk) 4 lb.
Engangs Genanvendelig
Mundstil Brede
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 90.2 mm
Vægt (metrisk) 1.8 kg