Få mere at vide
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolber, komplet samling
Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
40 mL
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventiler. –40 og 80 ml kolber bruger en 0,5 tommer. (1,3 cm) adapter; større størrelser bruger en 0,75 tommer. (1,9 cm).
Nem at håndtere og hurtig at læsse
- Fladt borosilikatglas
- Toppe med tryk på silikonegummi giver pålidelige højvakuumforseglinger
- Eliminer risikoen for kontaminering med vakuumfedt; reducere spild og prøvetab
- Ingen let forlagte små dele
- Brede åbninger
- Bør ikke fyldes mere end en tredjedel af volumen, så der opnås et maksimalt overfladeareal
- Kompatibel med alle større mærker af frysetørringsudstyr, inklusive Labconco og Virtis™
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 2,32 tommer. |
| Diameter (metrisk) Flask Top Adapter | 1.9 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Kompatibel med alle større mærker af frysetørringsudstyr |
| Højde (engelsk) | 3,34 tommer. |
| Højde (metrisk) | 8.5 cm |
| Produkttype | Kolbe |
| Vægt (engelsk) | 2.2 lb. |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |