Få mere at vide
Labconco™ Fast-Freeze™ Flaske adapter
Artikelnummer. 15183025 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
0,5 til 0,75 tommer.
0,5 tommer
0,75 tommer
Materiale:
Borosilikatglas
Rustfrit stål
Stil:
45° bøje
Lige
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Materiale Stil unitSize
15183025 0,5 tommer Borosilikatglas Lige Hver
15193025 0,75 tommer Borosilikatglas Lige Hver
10491425 0,5 til 0,75 tommer. Borosilikatglas 45° bøje Hver
10287864 0,5 til 0,75 tommer. Borosilikatglas Lige Hver
10100720 0,75 tommer Borosilikatglas 45° bøje Hver
11300710 0,5 tommer Borosilikatglas 45° bøje -
10768205 0,5 tommer Rustfrit stål Lige Hver
10763374 0,5 tommer Rustfrit stål 45° bøje Hver
10196103 0,75 tommer Rustfrit stål Lige Hver
10604853 0,75 tommer Rustfrit stål 45° bøje Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15183025 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7545000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fast-Freeze™ Flaskeadapter til tilslutning Fast-Freeze™ kolber til frysetørreventiler.
Til tilslutning Fast-Freeze™ kolber til frysetørreventiler
  • 40 og 80 ml kolber tager størrelse 0,5 tommer eller 0,5 til 0,75 tommer.
  • Større kolber passer til størrelse 0,75 tommer eller stor ende på 0,5 til 0,75 tommer.
Tekniske data
Type Frysetørreadapter
Materiale Borosilikatglas
Stil Lige
Til brug med (applikation) For hurtig tilslutning freeze™ kolber til frysetørreventiler
Til brug med (udstyr) Hurtig freeze™ kolbe
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 1.27 cm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.27 cm
Længde (engelsk) 3,25 tommer.
Længde (metrisk) 8.26 cm
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.2 kg