Beskrivelse
Til tilslutning Fast-Freeze™ kolber til frysetørreventiler
- 40 og 80 ml kolber tager størrelse 0,5 tommer eller 0,5 til 0,75 tommer.
- Større kolber passer til størrelse 0,75 tommer eller stor ende på 0,5 til 0,75 tommer.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flaske adapter |
| Kapacitet (metrisk) | 40, 80 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Stil | 45° bøje |
| Til brug med (applikation) | For hurtig tilslutning freeze™ kolber til frysetørreventiler |
| Til brug med (udstyr) | Hurtig freeze™ kolbe |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 1.27 cm |
| Højde (engelsk) | 0,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 1.27 cm |
| Vis mere |