Få mere at vide
Labconco™ Udvendige handskeportdæksler
Shop alle Labconco Corporation produkter
Til brug med (udstyr):
Alle handskerum
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
To klemmer
Kan placeres over handskeåbninger med eller uden påsat handsker for at lette udrensnings-/påfyldningsoperationer og bevare inert atmosfære
- Støbt neopren konstruktion
- Til brug med alle handskebokse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Alle handskerum |
| Vægt (engelsk) | 3.5 lb. |
| Vægt (metrisk) | 1.6 Kg |
| Produkttype | Indkapslingssæt |