Få mere at vide
Labconco™ Udstødningsdæmper
Artikelnummer. 15409434 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
6 tommer
Artikelnummer. Diameter (engelsk)
15409434 6 tommer
1 options
Artikelnummer. 15409434 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 3924000
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
For 2 fod, 3 fod og 4 fod indhegninger.
Manuel kanalspjæld, pulverlakeret stål, 6 tommer nominel diameter. Til brug med Labconco ventilerede kabinetter.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Hætter og indhegninger
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 Kg
Produkttype Udstødningsdæmper
Diameter (engelsk) 6 tommer
Materiale Pulverlakeret stål
Diameter (metrisk) 15.24 cm
Til brug med (applikation) Udmattende indhegninger