Få mere at vide
Labconco™ Kanaldele: Forbindelser
Artikelnummer. 15789688 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Produkttype:
Stik, udstødning (seks fingerbøl)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15789688 Stik, udstødning (seks fingerbøl) Hver
1 options
Artikelnummer. 15789688 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 5440900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5385.00 DKK
    5160.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 224.74 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Stik til Labconco kanaler
Pulverlakeret stålkonstruktion til at forbinde et handskerum til en bygnings udstødning eller en fjernblæser. 6 in. diameter tilslutning.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Emhætter og kabinetter
Produkttype Stik, udstødning (seks fingerbøl)