Få mere at vide
Labconco™ Tørringstog: Oxygen- og fugtslangesæt
Shop alle Labconco Corporation produkter
Til brug med (udstyr):
Alle handskerum
Beskrivelse
Indeholder
Slangesæt er sammensat af 25 fods fluorerede ethylenpropylen (FEP) slanger og otte rørindsatser
Til alle handskebokse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Alle handskerum |
| Vægt (engelsk) | 3 lb. |
| Vægt (metrisk) | 1.4 Kg |
| Inkluderer | 25 fod. FEP-slange og otte rørindsatser til at forbinde tørretogskomponenter |
| Produkttype | Indkapslingssæt |