Få mere at vide
Labconco™ Tørrekammerventiler til FreeZone™ Frysetørre systemer
Artikelnummer. 11721499 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fryse-tør system
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11721499 Fryse-tør system Hver
1 options
Artikelnummer. 11721499 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7509600
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kræver
Ampuladaptere er tilgængelige til at forbinde ampuller til 1/2 in. ventil.
Udskiftningsventiler til tørrekammer- eller manifoldporte giver lækagebestandige højvakuumforseglinger.
  • Fremstillet af neoprenhus og pakninger, støbt plastikknop og fittings
  • Ventil 10-273-12 kan rumme både 1/2 og 3/4'' adaptere
  • Serumflasker passer i ventiler uden adapter
Ordreinfo
Kontakt din kundeservicerepræsentant for at få hjælp til at vælge den rigtige ventil.
†Tørrekamre, manifolder og støttehylder til stop af bakketørrer.
Tekniske data
Type Tørrekammerventil
Materiale Neopren
Til brug med (applikation) Tørrekamre og manifolder
Til brug med (udstyr) Fryse-tør system
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 7.62 cm
Længde (engelsk) 2 tommer
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg