Få mere at vide
Labconco™ Tøris frysetørre systemer
Artikelnummer. 15163015 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15163015 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15163015 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7522700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23305.00 DKK
    19023.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 4281.76 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Ideel til laboratorier med lejlighedsvise behov for lyofilisering.
Til laboratoriet med lejlighedsvise krav til frysetørring giver Dry Ice Benchtop Freeze Dry System en enkel, økonomisk metode til frysetørring. Da tøris afkøler alkohol eller andre varmeoverførselsopløsninger til cirka 75 grader C eller -103 grader F, er Dry Ice Benchtop Freeze Dry System ideel til behandling af materialer med lave eutektiske punkter. Dry Ice Benchtop Freeze Dry System er udstyret med en centerbrønd til tøris og opløsningsmiddel, der fungerer som en vanddampopsamler og fungerer som et praktisk forfrysningsbad. Kolber, serumflasker og ampuller kan fryses ved at dyppe og rotere dem i brønden. Type 304 rustfrit stål med 12 ventiler og en kapacitet på 1 liter. Ventilerne kan rumme enten 1/2'' eller 3/4'' kolbeadaptere. Inkluderer tøris/opløsningsmiddel-centerbrønd med 1,92 liters kapacitet og dæksel, 1/2'' udvendig diameter port til tilslutning til vakuumpumpe og 3/8'' udvendig diameter port eller forbindelse til vakuummåler.
Kræver (ikke inkluderet):
  • Roterende vinge direkte drevet vakuumpumpe med et minimum slagvolumen på 144 liter/minut, 0,002 mBar ultimativt tryk og fitting egnet til 3/4 tommer. ID vakuumslange
  • Tørre tilbehør: kammer, manifold eller bakketørrer (nogle modeller inkluderer en bakketørrer med prop)
  • Frys tørre glasvarer, hvis ikke bulk frysetørring
  • Vakuum måler
  • Slanger
  • Tøris
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 1 l
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -75 °C
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 24.8 cm