Få mere at vide
Labconco™ DNA Rotor til CentriVap™ System
Artikelnummer. 15193095 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Holder:
56 hætteglas til autosampler
66 hætteglas til autosampler
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
15193095 66 hætteglas til autosampler Hver
15103105 56 hætteglas til autosampler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15193095 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7824700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syrebestandige termoplastiske rotorer holder rør i en vinkel for at maksimere overfladearealet.
Syrefaste termoplastiske rotorer holder rør i en vinkel for at maksimere overfladearealet. De er let udskiftelige. Prøvebeholdere er ikke inkluderet. Til brug med Labconco CentriVap Vakuumkoncentratorer.
Tekniske data
Materiale Termoplastisk
Type DNA Rotor
Til brug med (udstyr) CentriVap™ system
Holder 66 hætteglas til autosampler
Forsendelsesvægt (engelsk) 3 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1.4 kg
Vægt (engelsk) 3 lb.
Vægt (metrisk) 1.4 kg