Få mere at vide
Labconco™ Disket arbejdsflade
Artikelnummer. 17823271 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Dimensioner:
35,5 x 48 x 1 tomme
35,5 x 72 x 1 tomme
29 x 24 x 1 tomme
29 x 36 x 1 tomme
29 x 72 x 1 tomme
Til brug med (udstyr):
2 fod Brede hætter
3 fod Brede hætter
4 fod Brede hætter
6 fod Brede hætter
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
17823271 29 x 72 x 1 tomme 6 fod Brede hætter -
11701549 35,5 x 48 x 1 tomme 4 fod Brede hætter Hver
17632145 35,5 x 72 x 1 tomme 6 fod Brede hætter -
10674093 29 x 24 x 1 tomme 2 fod Brede hætter -
17124871 29 x 36 x 1 tomme 3 fod Brede hætter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17823271 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 3909910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35311.66 DKK
    32657.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 2654.40 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Labconco Diskede arbejdsflader er konturerede og designet til at understøtte forskellige indkapslinger Labconco .
  • Begrænse spild; Kemikalieresistent
  • 1 tomme Tyk (2,5 cm) massiv sort epoxy
  • Til brug med: Paramount™ og Paramount 360™ kanalløst kabinet, Purifier™ klasse I kabinet, Purifier™ filtreret PCR-kabinet, Purifier™ HEPA-filtreret kabinet, luftrenser
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 6 fod Brede hætter
Højde (engelsk) 1 tomme
Vægt (engelsk) 150 lb.
Vægt (metrisk) 68 kg
Længde (engelsk) 29 tommer
Dybde (engelsk) 29 tommer
Bredde (engelsk) 72 tommer
Højde (metrisk) 2.5 cm
Inkluderer Spild
Dimensioner 29 x 72 x 1 tomme
Dybde (metrisk) 74 cm
Bredde (metrisk) 183 cm
Produkttype Disket arbejdsflade
Materiale Epoxy
Farve Sort
Klip stil Uden udskæring