Beskrivelse
- Contain spills; chemical resistant
- 1 in. Thick (2.5 cm) solid black epoxy
- For use with: Paramount™ and Paramount 360™ ductless enclosure, Purifier™ Class I enclosure, Purifier™ filtered PCR enclosure, Purifier™ HEPA filtered enclosure, Purifier
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 4 fod Brede hætter |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Vægt (engelsk) | 125 lb. |
| Vægt (metrisk) | 56 kg |
| Dybde (engelsk) | 35,5 tommer |
| Bredde (engelsk) | 48 tommer |
| Højde (metrisk) | 2.5 cm |
| Inkluderer | Spild |
| Dimensioner | 35,5 x 48 x 1 tomme |
| Dybde (metrisk) | 90 cm |
| Vis mere |