Beskrivelse
- Contain spills; chemical resistant
- 1 in. Thick (2.5 cm) solid black epoxy
- For use with: Paramount™ and Paramount 360™ ductless enclosure, Purifier™ Class I enclosure, Purifier™ filtered PCR enclosure, Purifier™ HEPA filtered enclosure, Purifier
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 2 ft. Wide Hoods |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Vægt (engelsk) | 50 lb. |
| Vægt (metrisk) | 23 kg |
| Længde (engelsk) | 29 in. |
| Dybde (engelsk) | 29 in. |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Højde (metrisk) | 2.5 cm |
| Inkluderer | Spills |
| Dimensioner | 29 x 24 x 1 in. |
| Vis mere |