Beskrivelse
- Tillader fastgørelse af kolber med frysetørsystem eller indeholder prøver i bulk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Klart stopkammer |
| Antal hylder | 1 |
| Temperaturområde (metrisk) | Op til 40 °C |
| Materiale | Akryl |
| Til brug med (applikation) | For at give en økonomisk måde at stoppe serumflasker på |
| Til brug med (udstyr) | 6 L, 12 L og 18 L FreeZone™ Tørretumblere |
| Diameter (engelsk) | 13,5'' |
| Diameter (metrisk) | 34 cm |
| Højde (engelsk) | 23 tommer |
| Højde (metrisk) | 58.4 cm |
| Vis mere |