Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ Opløsningsmiddel system
Artikelnummer. p-4596118 Shop alle Labconco Corporation produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Stiktype:
International - Schuko
Certificeringer:
CE
Artikelnummer. 10359142
Brand: Labconco™ 7995811
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Inkluderer: Bordkoncentrator med glaslåg, kuldefælde, opløsningsmiddelindsats, klar beholder, 12-13 mm rotor, vakuumrør og seks klemmer
Kombinerer flere koncentrationskomponenter i én let at bestille, og bare ved at tilføje en vakuumpumpe vil den være klar til at koncentrere prøver.
  • Bænktop stil
  • Lågtype: glas
  • Type/Anvendelse: opløsningsmidler
  • Tilbehør (påkrævet): Membran eller roterende vingevakuumpumpe
Tekniske data
Model- Centrivap
Certificeringer CE
Frekvens 50 Hz
Inkluderer Bordkoncentrator med glaslåg, kuldefælde, opløsningsmiddelindsats, klar beholder, 12 til 13 mm rotor, vakuumrør og 6 klemmer
Type CentriVap System
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Strømstyrke 4 A
Stiktype International - Schuko