Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ mikro IR vakuumkoncentrator
Artikelnummer. p-4122595 Shop alle Labconco Corporation produkter
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Stiktype:
International - Schuko
International - britisk (UK)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12018598
Brand: Labconco™ 7701030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
PTFE-belagt aluminiumsrotor til 24 x 1,5 ml prøver og en CentriZap™ mikro IR strobelys for at se prøver, mens rotoren roterer
Ideel til små gennemløb og prøvestørrelser
Passer i trange rum og er ideel til lille gennemstrømning i molekylærbiologi, proteomik, genomik, genetik, cellebiologi og lægemiddelopdagelseslaboratorier. Med en vægt på kun 20 lb. kan denne koncentrator i personlig størrelse nemt transporteres fra laboratorium til laboratorium.
  • Kompakte mål: 8,8L x 10,4W x 8,9 in.H (22,4 x 26,4x 22,6 cm); samlet dybde inklusive glasfælde: 12,9 (32,8 cm)
  • PTFE-belagt kammer
  • Gennemsigtigt infrarødt (IR) glas låg leder varme til prøverne for at fremskynde fordampning og reducerer krydskontaminering fra kondens
  • Indbygget PTFE-belagt membranpumpe
  • Mikroprocessorstyret 300 W varmelegeme
  • Centrifugalbevægelse på 1700 rpm
  • Indbygget frontmonteret analog vakuummåler
  • Letlæselig LCD-skærm
  • 75 ml glasfælde
  • Støjsvag drift
  • Hurtig fordampning
Ordreinfo
CentriZap mikro IR Strobe Light Replacement (10-269-656) fås separat.
Certificeringer
ETL, ETL-C-listet (115 V), CE-mærket (230 V)
Tekniske data
Certificeringer CE, UL 612010A-1, CAN/CSA C22.2 nr. 1010.1
Lukningsmateriale IR-udsender gennemsigtigt glas
Kammermateriale PTFE-belagt aluminium
Model- CentriVap
Temperaturområde (metrisk) 65 °C
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Forskydning 5,5 l/min.
Vise LCD
Lamper medfølger Ja
Materiale PTFE-belagt aluminium
Maks. Vakuum 160 mbar
Motortype Magnetisk induktionsdrev
Stiktype International - Schuko
Pumpetype Diafragma
Hastighed 1700rpm
Stopur 0 til 99 timer. og 0 til 59 min.
Samlet antal 24.0
Type Bordplade
garanti 1 år
Bredde (engelsk) 8,8 tommer
Bredde (metrisk) 22.4 cm
Højde (engelsk) 8,9''
Højde (metrisk) 22.6 cm
Dybde (engelsk) 10,4 tommer
Dybde (metrisk) 26.4 cm
Vægt (engelsk) 25 lb.
Vægt (metrisk) 11.3 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Strømstyrke 1 A
Frekvens 50/60 Hz