Indeholder
PTFE-belagt aluminiumsrotor til 24 x 1,5 ml prøver og en CentriZap™ mikro IR strobelys for at se prøver, mens rotoren roterer
Passer i trange rum og er ideel til lille gennemstrømning i molekylærbiologi, proteomik, genomik, genetik, cellebiologi og lægemiddelopdagelseslaboratorier. Med en vægt på kun 20 lb. kan denne koncentrator i personlig størrelse nemt transporteres fra laboratorium til laboratorium.
- Kompakte mål: 8,8L x 10,4W x 8,9 in.H (22,4 x 26,4x 22,6 cm); samlet dybde inklusive glasfælde: 12,9 (32,8 cm)
- PTFE-belagt kammer
- Gennemsigtigt infrarødt (IR) glas låg leder varme til prøverne for at fremskynde fordampning og reducerer krydskontaminering fra kondens
- Indbygget PTFE-belagt membranpumpe
- Mikroprocessorstyret 300 W varmelegeme
- Centrifugalbevægelse på 1700 rpm
- Indbygget frontmonteret analog vakuummåler
- Letlæselig LCD-skærm
- 75 ml glasfælde
- Støjsvag drift
- Hurtig fordampning
Ordreinfo
CentriZap mikro IR Strobe Light Replacement (10-269-656) fås separat.
Certificeringer
ETL, ETL-C-listet (115 V), CE-mærket (230 V)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer | CE, UL 612010A-1, CAN/CSA C22.2 nr. 1010.1 |
| Lukningsmateriale | IR-udsender gennemsigtigt glas |
| Kammermateriale | PTFE-belagt aluminium |
| Model- | CentriVap |
| Temperaturområde (metrisk) | 65 °C |
| Volumen (metrisk) | 1.5 mL |
| Forskydning | 5,5 l/min. |
| Vise | LCD |
| Lamper medfølger | Ja |
| Materiale | PTFE-belagt aluminium |
| Vis mere |