Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ Koncentrationssystemer: Ultra-lav (-°84 C) koldfælde
Artikelnummer. p-4906622 Shop alle Labconco Corporation produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10523693
Brand: Labconco™ 7460030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Labconco CentriVap Bordkoncentrator
  • Beskyt vakuumpumpen ved at fange fugt, dampe og ætsende dampe, når de fordamper fra prøver
  • Miljøvenligt, CFC-frit kølemiddel
  • Rustfrit stål kondensator opsamler 4 L væske, accepterer valgfri glasindsats (16-315-61) til ætsende stoffer
  • Korrosionsbestandigt afløb fremskynder oprydningen
  • READY-lyset lyser ved -40 °C, hvilket indikerer, at koncentrationsforholdene er rigtige
Ordreinfo
Fås i 115 V og 230 V modeller.
Overholdelse
ETL-, ETL-C- og CE-listet
Tekniske data
Certificeringer CE, ETL, ETL-C
Kammermateriale Rustfrit stål
Model- CentriVap Cold Trap
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Volumen (metrisk) 4 L
Til brug med (udstyr) Opløsningsmiddelkoncentratorsystem med lavt frysepunkt
Inkluderer 1/3 hk kompressor, 4 L opsamler i rustfrit stål, Akryllåg med to hurtigkoblingsbeslag, afløbsport i rustfrit stål med Nylon ventil, jordingsklemme og tænd/sluk-afbryder
Materiale Rustfrit stål
Driftstemperatur -65 °C
Stiktype NEMA 6-15
Type Bordplade
Længde (engelsk) 22 tommer
Bredde (engelsk) 14,5 tommer
Bredde (metrisk) 36.8 cm
Højde (engelsk) 20,9 tommer
Højde (metrisk) 53.1 cm
Dybde (engelsk) 22 tommer
Dybde (metrisk) 55.9 cm
Vægt (engelsk) 142 lb.
Vægt (metrisk) 64 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Strømstyrke 6 A
Frekvens 50 Hz