Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ Koncentrationssystemer: -50 °C Cold Trap
Artikelnummer. p-4906621 Shop alle Labconco Corporation produkter
Materiale:
Akryl
Spænding:
230 V
Strømstyrke:
2,4 A
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10368762
Brand: Labconco™ 7811030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kuldefælde til brug med Labconco CentriVap Bordkoncentrator
  • Beskyt vakuumpumpen ved at fange fugt, dampe og ætsende dampe, når de fordamper fra prøver
  • Miljøvenligt, CFC-frit kølemiddel
  • Rustfrit stål kondensator opsamler 4 L væske, accepterer valgfri glasindsats (16-315-61) til ætsende stoffer
  • Korrosionsbestandigt afløb fremskynder oprydningen
  • READY-lyset lyser ved -40 °C, hvilket indikerer, at koncentrationsforholdene er rigtige
Ordreinfo
Fås i 115 V og 230 V modeller.
Overholdelse
ETL-, ETL-C- og CE-listet
Tekniske data
Certificeringer CE, ETL, ETL-C
Lukningsmateriale Akryl
Kammermateriale Rustfrit stål
Model- CentriVap Cold Trap
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Volumen (metrisk) 4 L
Til brug med (udstyr) Vandigt koncentratorsystem
Inkluderer 1/3 hk kompressor, 4 L opsamler i rustfrit stål, Akryllåg med to hurtigkoblingsbeslag, afløbsport i rustfrit stål med Nylon ventil, jordingsklemme og tænd/sluk-afbryder
Materiale Akryl
Driftstemperatur -40 °C
Stiktype NEMA 6-15
Type Bordplade
Bredde (engelsk) 14,5 tommer
Bredde (metrisk) 36.8 cm
Højde (engelsk) 13,8 tommer
Højde (metrisk) 35 cm
Dybde (engelsk) 24,2 tommer
Dybde (metrisk) 61.4 cm
Vægt (engelsk) 80 lb.
Vægt (metrisk) 36 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Strømstyrke 2,4 A
Frekvens 50 Hz