Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ Syrefast vakuumkoncentrationssystem
Artikelnummer. p-4361104 Shop alle Labconco Corporation produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12643105
Brand: Labconco™ 7983014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Syrefast vakuumkoncentrator med glaslåg (7810016), koldfælde (7811020), klar beholder (7460900), syreindsats (7814800), 12-13 mm syrefast rotor (7397605), 6 clamping, Vacuum-beholder,
Kræver
Membran- eller roterende vingevakuumpumpe
Tilbyd maksimal gennemløbsbehandling af op til 148 prøver på én gang
Vakuumkoncentrator :
  • Syrefast bordplade med glaslåg
  • Børstet rustfrit stål og gletsjerhvidt, pulverlakeret stål udvendigt med blå accenter
  • 300w varmelegeme med varme fra OFF til HI (100 °C) i trin på én grad og varmetid fra 1 til 999 minutter
  • PTFE-belagt kammer med Hastelloy aksel
Kold fælde :
  • HCFC/CFC-frit kølesystem med 1/3 hk kompressor sænker kuldefælden til -50 °C
  • Temperaturgraf, der lyser grønt, når kollektorspolen når driftstemperatur
Certificeringer
CE-mærket (230V 50Hz model)
Overholdelse
ETL listet (115V model)
Tekniske data
Certificeringer CE
Lukningsmateriale Glas
Kammermateriale PTFE-belagt aluminium
Model- CentriVap
Temperaturområde (metrisk) 100 °C
Volumen (metrisk) Up to 50 mL
Inkluderer Syrefast koncentrator med glaslåg, kuldefælde, klar beholder, syreindsats, 12 til 13 mm syrefast rotor, glasfælde og vakuumrør og 6 klemmer
Stiktype Schuko
Pumpetype Membran eller roterende vinge
Samlet antal 148.0
Type Bordplade
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Strømstyrke 4 A
Frekvens 50 Hz