Få mere at vide
Labconco™ CentriVap™ -105 Kuldefælder
Artikelnummer. p-4413254 Shop alle Labconco Corporation produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Stiktype:
Schuko
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12695345
Brand: Labconco™ 7385030
Opsamler fordampet væske fra en CentriVap Koncentrator, der beskytter en ekstra vakuumpumpe mod væsker med meget lavt frysepunkt
  • Udvendigt børstet, rustfrit stål og gletsjerhvidt, epoxybelagt stål med blå accenter;
  • Temperaturgrafen lyser grønt, når kollektorspolen når en driftstemperatur på -65 °C
  • HCFC-frit kølesystem med to 1/3 hk kompressorer sænker kuldefælden til -105 °C (-157 F) °på mindre end 40 min.
  • 4L opsamler i rustfrit stål
  • Aryllåg med to Quick-Disconnect beslag til tilslutning til en CentriVap Koncentrator
  • Afløbsport i rustfrit stål med korrosionsbestandig nylonventil
  • Jordklip og ON/OFF-afbryder
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Materiale Rustfrit stål
Type Benchtop Cold Trap
Til brug med (udstyr) Opløsningsmiddel med meget lavt frysepunkt
Stiktype Schuko
Temperaturområde (metrisk). -105° °C
Bredde (engelsk) 24,1 tommer
Bredde (metrisk) 61.2 cm
Højde (engelsk) 17,6 tommer.
Højde (metrisk) 44.7 cm
Dybde (engelsk) 23,9 tommer
Dybde (metrisk) 60.7 cm
Vægt (engelsk) 170 lb.
Vægt (metrisk) 77 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz