Få mere at vide
Labconco™ Beholdere med stativer
Artikelnummer. 13275130 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
13275130 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 13275130 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7815300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Klare polypropylenbeholdere giver mulighed for visuel inspektion af fældens indhold
  • Beholderen har indløb og udløb 1,9 cm (0,75 in.) NPT, 1,3 cm (0,5 tommer) rørfittings
  • Vægt: 2,3 kg (5 lb.)
Plads til en af følgende fældeindsatser (sælges separat):
  • Syrefældeindsats
  • Fugtfældeindsats
  • Radioisotop fældeindsats
  • Opløsningsmiddelfældeindsats
  • Ammoniakfældeindsats
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) RapidVap™ vakuum fordampningssystem
Type Beholder med stativ
Vægt (engelsk) 5 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg