Få mere at vide
Labconco™ Californien Büchner-tragt
Artikelnummer. 16211372 Shop alle Labconco Corporation produkter
:
Californien modificeret Buchner-tragt
Artikelnummer. 16211372
Brand: Labconco™ 5510000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Labconco Råfiberapparat.
Rustfrit stål og polyethylen, todelt Buchner-tragt er modificeret ved tilføjelse af en 200-mesh skærm af rustfrit stål, der er fast varmeforseglet i bunden af den øvre sektion.
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Til brug med (applikation) Råfiberapparat
Produkttype Buchner-tragt