Få mere at vide
Labconco™ AtmosPure™ Re-Gen gasrensere
Artikelnummer. p-4361071 Shop alle Labconco Corporation produkter
Elektriske krav:
208-230V, 50/60Hz, 10A
Stiktype:
Schuko
Artikelnummer. 15937590
Brand: Labconco™ 5121835
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Automatisk regenereringsproces fuldført på så lidt som 13 timer uden opsyn
  • Producerer en ultraren inert atmosfære til materialer, der er følsomme over for fugt og ilt
  • Har kapacitet til at fjerne op til fem liter ilt (13.500 ppm) og 660 gram fugt (18 millioner ppm) ved standard temperatur og tryk
  • Holdbart pulverlakeret stålhus
  • Tre mikroprocessorstyrede magnetventiler, placeret på bagsiden
  • Flowreguleringsventil indstiller 4% brint mellem 10-25 CFH
  • Regenereringsvarmer leverer 180 watt i 5 timer
  • Blæserknap skifter cirkulationsluftrenserblæser mellem ON, OFF og AUTO
  • Designet til at passe på tilbehøret Handskeboks Base Stand under overførselskammeret
  • Cylinder indeholder 5 pund kobberkatalysator og 5 pund molekylsigte
  • Kompenserer automatisk for strømafbrydelser og starter regenereringsprocessen forfra, hvis den afbrydes i 10 minutter
  • Har interne gasrensningsledninger i rustfrit stål og kommunikationsport på bagsiden
  • 0,75 tommer indløb/udløb kompressionsfittings til tilslutning til beskyttende glasfiber- eller atmosfærehandskebokse
Tekniske data
Tilslutningstype 0,75 tommer Montering
Type Re-Gen gasrenser
Til brug med (applikation) Handskebokse med kontrolleret atmosfære
Materiale til hus Epoxybelagt stål
Materiale Rustfrit stål
Stiktype Schuko
Bredde (engelsk) 14,9 tommer
Bredde (metrisk) 38 cm
Højde (engelsk) 21,9 tommer.
Højde (metrisk) 56 cm
Elektriske krav 208-230V, 50/60Hz, 10A