Få mere at vide
Labconco™ Aseptisk ventilflaskeadapter
Artikelnummer. 15722815 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fast-Freeze Flasker
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15722815 Fast-Freeze Flasker
1 options
Artikelnummer. 15722815 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7543900
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Til brug med Fast-Freeze Kolber
Aseptisk ventilflaskeadapter tillader påfyldning leveret af brugeren Labconco Fast-Freeze Kolbe under sterile forhold før lyofilisering.
  • Til brug med Labconco Fast-Freeze Kolber 120 mL op til 2000 mL.
  • Ventil lukker for at isolere indholdet til transport.
Tekniske data
Type Aseptisk ventilflaskeadapter
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Fast-Freeze Flasker
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 4.4 cm
Højde (engelsk) 1,75 tommer.
Højde (metrisk) 4.4 cm
Længde (engelsk) 3,15 tommer.
Længde (metrisk) 8 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 226 g