Få mere at vide
Labconco™ Anti-Static Ionisator blæser
Cirkuler ioniseret luft indeni Labconco Handskebokse.
Brand:  Labconco™ 5234401
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15538723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13635.00 DKK
    13542.36 DKK / Hver
    Spare 92.64 DKK
    0.68% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Anti-Static Ionizer Ventilator cirkulerer ioniseret luft indeni Labconco Protector og Precise Handskeæsker og XPert Vej kasser for at reducere statisk ladning. Ventilator kræver installation.
Tekniske data
Tekniske data
Precise™ Basic™ handskerum, Precise™ kontrolleret atmosfære handskerum, Precise™ HEPA filtreret handskerum, Protector™ kombinationshandskeboks
1.6 Kg
Cirkulerer ioniseret luft inde i handskerummet for at reducere statisk ladning
3.5 lb.
230 V
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ Anti-Static Ionisator blæser > 230V 50/60Hz