Få mere at vide
Labconco™ RapidVap™ Vertex Dry Evaporator Blocks
Artikelnummer. 15796799 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
RapidVap Vertex Dry Evaporators
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15796799 RapidVap Vertex Dry Evaporators
1 options
Artikelnummer. 15796799 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7321601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18370.00 DKK
    17532.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 837.95 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Holder prøvebeholdere på plads i RapidVap™ Vertex tørre fordampere.
Aluminiumsblok til 16 x 100 mm OD-rør. Kapacitet på 50 rør. Alle RapidVap Vertex Dry Block fordampere kræver en Block (ikke inkluderet). Blokke af massivt aluminium inkluderer rustfri stålhåndtag til at løfte blokken ind og ud af fordamperen. En 0,21 tomme (0,5 cm) diameter port i øverste venstre hjørne af blokken er placeret til indsættelse af temperaturproben for at overvåge temperaturen i den øvre blok. Vælg en blok, der matcher den ydre diameter af din prøvebeholder. Glasvarer er påkrævet (ikke inkluderet).
Tekniske data
Til brug med (udstyr) RapidVap Vertex Dry Evaporators
Holder 16 x 100 mm OD Rør
Materiale Aluminium
Antal steder 16
Type Blok
Volumen (metrisk) 12 mL
Vægt (engelsk) 21 lb.
Vægt (metrisk) 9.5 kg