Få mere at vide
Labconco™ Labconco Activated Carbon Solvent Trap-indsats til Pre-2017 Trap
Artikelnummer. 15113095 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Produkttype:
Aktiveret kulopløsningsmiddelfældeindsats
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15113095 Aktiveret kulopløsningsmiddelfældeindsats Hver
1 options
Artikelnummer. 15113095 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7772600
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Til brug med 7772500 Activated Carbon Solvent Trap.
Fælder er forbundet mellem fordamperen og vakuumpumpen for at give yderligere beskyttelse til pumpen.
Tekniske data
Produkttype Aktiveret kulopløsningsmiddelfældeindsats
Vægt (engelsk) 4.0 lb.
Vægt (metrisk) 1.8 kg