Få mere at vide
Labconco™ Syrefaste metalrotorer til CentriVap™ Vakuumkoncentratorer
Artikelnummer. 12605375 Shop alle Labconco Corporation produkter
Type:
Microtiter Pladerotor
Sekskantet rotor
Syrefast rotor
Holder:
132 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør
2 dybbrøndsplader
32 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør eller op til 12 x 40 til 50 mL rør
40 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør eller op til 108 x 3 til 10 mL rør
52 x 2 til 10 ml rør eller op til 24 x 11 til 19 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12605375
Brand: Labconco™ 7461901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let udskiftelige PTFE-belagte aluminiumsrotorer med PTFE-nav holder rør i en vinkel for at maksimere overfladearealer
  • Sekskantet rotor kan rumme op til 132 1,5 mL til 2,0 mL mikrocentrifugerør
  • 12-17 mm rotor kan rumme op til 52 2mL til 10mL rør eller op til 24 11mL til 19mL rør
  • 12-13 mm rotor kan rumme op til 40 1,5 mL til 2 mL mikrocentrifugerør eller op til 108 3 mL til 10 mL rør
  • 28 mm rotor kan rumme op til 32 1,5 til 2 ml mikrocentrifugerør eller op til 12 40-50 ml rør
  • Microtiter plade rummer fire hver standard to dybe brønd plader
  • DNA-rotoren kan rumme op til 72 0,5 mL mikrocentrifugerør eller 60 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Microtiter Pladerotor
Til brug med (udstyr) CentriVap™ vakuumkoncentrator
Holder 2 dybbrøndsplader
Materiale (coating) PTFE
Vægt (engelsk) 5 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg