Få mere at vide
Labconco™ Syrefaste metalrotorer til CentriVap™ Vakuumkoncentratorer
Shop alle Labconco Corporation produkter
Type:
Microtiter Pladerotor
Sekskantet rotor
Syrefast rotor
Holder:
132 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør
2 dybbrøndsplader
32 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør eller op til 12 x 40 til 50 mL rør
40 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør eller op til 108 x 3 til 10 mL rør
52 x 2 til 10 ml rør eller op til 24 x 11 til 19 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Let udskiftelige PTFE-belagte aluminiumsrotorer med PTFE-nav holder rør i en vinkel for at maksimere overfladearealer
- Sekskantet rotor kan rumme op til 132 1,5 mL til 2,0 mL mikrocentrifugerør
- 12-17 mm rotor kan rumme op til 52 2mL til 10mL rør eller op til 24 11mL til 19mL rør
- 12-13 mm rotor kan rumme op til 40 1,5 mL til 2 mL mikrocentrifugerør eller op til 108 3 mL til 10 mL rør
- 28 mm rotor kan rumme op til 32 1,5 til 2 ml mikrocentrifugerør eller op til 12 40-50 ml rør
- Microtiter plade rummer fire hver standard to dybe brønd plader
- DNA-rotoren kan rumme op til 72 0,5 mL mikrocentrifugerør eller 60 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Type | Syrefast rotor |
| Til brug med (udstyr) | CentriVap™ vakuumkoncentrator |
| Holder | 40 x 1,5 til 2 mL mikrocentrifugerør eller op til 108 x 3 til 10 mL rør |
| Materiale (coating) | PTFE |
| Volumen (metrisk) | 1,5 til 2 ml eller 3 til 10 ml |
| Vægt (engelsk) | 5 lb. |
| Vægt (metrisk) | 2.3 kg |