Få mere at vide
Labconco™ 48 Port manifoldpakning
Shop alle Labconco Corporation produkter
Til brug med (udstyr):
Til 48 port manifold
Beskrivelse
- Replacement port gasket
- Sits under main chamber
- Creates air-tight seal
- For Labconco FreeZone Freeze Dryers
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til 48 port manifold |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 4.5 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.43 cm |
| Materiale | Neopren |
| Type | Pakning, bund |