Få mere at vide
Labconco™ Labconco 20 x 150 mm OD Rørstørrelse Aluminiumblok
Artikelnummer. 15976150 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Spænding:
0 til 300 V
Artikelnummer. Spænding
15976150 0 til 300 V
1 options
Artikelnummer. 15976150 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7322000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17905.00 DKK
    17179.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 725.51 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Alle RapidVap Vertex Dry Block-fordampere kræver en blok (medfølger ikke).
Blokke af massivt aluminium inkluderer håndtag i rustfrit stål til at løfte blokken ind og ud af fordamperen. En 0,21 tommer. (0,5 cm) diameter port i det øverste venstre hjørne af blokken er tilvejebragt til indsættelse af temperatursonden for at overvåge den øvre bloktemperatur.
Alle RapidVap Vertex Dry Block-fordampere kræver en blok (medfølger ikke).
  • Blokke af massivt aluminium inkluderer håndtag i rustfrit stål til at løfte blokken ind og ud af fordamperen.
  • En 0,21 tommer. (0,5 cm) diameter port i det øverste venstre hjørne af blokken er tilvejebragt til indsættelse af temperatursonden for at overvåge den øvre bloktemperatur.
  • Vælg en blok, der matcher den udvendige diameter af din prøvebeholder.
  • Glasvarer er påkrævet (medfølger ikke).
  • Tekniske data
    Spænding 0 til 300 V
    Vægt (engelsk) 14.9 lb.
    Vægt (metrisk) 6.8 kg