Få mere at vide
MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution
Artikelnummer. 30281207 Shop alle MP Biomedicals produkter
Størrelse:
100 ml
500 ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30281207
Brand: MP Biomedicals 093051354
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Special formulated solution for microorganisms removal in water baths.
  • MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution is a broad-spectrum, high-efficiency, Stable, low-toxic, antimicrobial microbicide and preservative solution
  • It is specifically formulated for inhibiting and removing microorganisms from water in water baths or incubator tanks
  • Ensures water cleanliness and prevents cross-contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Disinfectant Solution
Farvekodet No
Form Liquid
Duft Unscented
Sterilitet Non-sterile
Størrelse 500 ml