Få mere at vide
MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution
Shop alle MP Biomedicals produkter
Størrelse:
100 ml
500 ml
Beskrivelse
- MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution is a broad-spectrum, high-efficiency, Stable, low-toxic, antimicrobial microbicide and preservative solution
- It is specifically formulated for inhibiting and removing microorganisms from water in water baths or incubator tanks
- Ensures water cleanliness and prevents cross-contamination
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Disinfectant Solution |
| Farvekodet | No |
| Form | Liquid |
| Duft | Unscented |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Størrelse | 100 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- LabCare Water Bath Disinfectant Solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, benzyldodecyldimethylammoniumbromide