Få mere at vide
MP Biomedicals LabCare Inkubator Antimikrobiel Spray
Artikelnummer. 30281211 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Størrelse:
100 ml
450 ml
1,8 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30281211 1,8 l
30281213 100 ml
30281208 450 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30281211 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 093051153X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5455.00 DKK
    5195.23 DKK / 1.8 L
    Spare 259.77 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
IVD-kvalitet isothiazolon antimikrobielle midler, meget effektive, miljøvenlige og ikke-korrosive.
  • MP Biomedicals LabCare Incubator Antimikrobiel Spray er en bredspektret, effektiv, stabil, lavtoksicitet mikrobicid- og konserveringsopløsning
  • Specifikt udviklet til at hæmme og eliminere vira, bakterier, svampe, mycoplasma og skimmelsvampe i rugekasser, biologiske sikkerhedsskabe og ultrarene bænke
  • Dette produkt eliminerer effektivt forskellige mikroorganismer, der påvirker cellekulturen, og den hæmmende effekt på bakterier, svampe, sporer og konidier kan vare i 7-10 dage
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsspray
Farvekodet Nej
Form Flydende spray
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Størrelse 1,8 l