Få mere at vide
MP Biomedicals LabCare Cell Culture Room Antimikrobiel Spray
Artikelnummer. 30281212 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Størrelse:
100 ml
450 ml
1,8 l
Pakningsstørrelse:
1.8 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
30281212 1,8 l 1.8 L
30281205 100 ml -
30281209 450 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30281212 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 093051053X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5455.00 DKK
    5195.23 DKK / 1.8 L
    Spare 259.77 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Spray direkte på overflader, vægge og hjørner for hurtigt at eliminere forureningskilder.
  • MP Biomedicals LabCare Cell Culture Room Antimikrobiel Spray er en avanceret, bredspektret opløsning formuleret til at eliminere vira, bakterier og svampe,
  • Mycoplasma og afforme i cellekulturrum og laboratorier
  • Denne lavtoksicitet mikrobicid og konserveringsopløsning udrydder effektivt forskellige mikroorganismer, der er kendt for at kompromittere cellekulturer
  • Dens potente formel sikrer varig beskyttelse med egenskaber, der holder i 7-10 dage, hvilket opretholder optimal laboratoriehygiejne og cellekulturintegritet
  • LabCare Cell Culture Room Antimikrobiel Spray er beregnet til effektiv og sikker eliminering af vira, bakterier, svampe, mycoplasma og skimmelsvampe i cellekulturrum og laboratorier
Especificaciones
Produkttype Desinfektionsspray
Farvekodet Nej
Form Flydende spray
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Størrelse 1,8 l
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.