Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Lab Wipe Holder
Artikelnummer. 12387619 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Montering:
Dobbeltsidet tape
Skruemontering
Dimensioner (L x B x H):
118 x 122 x 84 mm
320 x 127 x 97 mm
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Montering Dimensioner (L x B x H) Størrelse Pakningsstørrelse
12387619 Skruemontering 320 x 127 x 97 mm Større Hver
12377619 Dobbeltsidet tape 118 x 122 x 84 mm Lille Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12387619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 DKK
    244.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 122.11 DKK
    33% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder laboratoriekludekasser som f.eks Kimwipes™ og andre store mærker. Lab Wipe Holder kan monteres overalt, hvor der er brug for laboratorieservietter.
  • Klare akrylholdere passer til kasser med små eller store laboratorieservietter.
  • Monteres på en hylde eller væg.
  • Den mindre version fastgøres med dobbeltklæbende tape og den større version med skruer.
  • Monteringsmaterialer medfølger.
Tekniske data
Produkttype Labwipe holder
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 320 x 127 x 97 mm
Holder Labwipes
Materiale Akryl
Montering Skruemontering
Antal rum 1
Produkt stil Sideindlæsning
Inkluderer Monteringsmaterialer
Størrelse Større