Få mere at vide
Miele Professional™ Laboratorievasker PLW 8683 CD [U ADP DC5 CM] med pumpe til AD-vand, væskedosering, DryPlus og ledningsevneovervågning
Artikelnummer. 30533259 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Elektriske krav:
400 VAC, 50 Hz
Artikelnummer. Elektriske krav
30533259 400 VAC, 50 Hz
1 options
Artikelnummer. 30533259 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12799640
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Effektiv ressourceudnyttelse - variabel hastighedsvarmepumpe med ledningsevneovervågning
  • Effektiv ressourceudnyttelse - variabel hastighedsvarmepumpe med ledningsevneovervågning
  • Ydelse/cyklus, f.eks. 128 laboratorieflasker
  • Fleksibelt og enkelt - modulært lastbærersystem & EasyLoad
  • Maksimal brugerkomfort med M Touch Flex fuld-touch farvedisplay
  • Sikkerhed gennem overvågning – vasketryk og sprøjtearmeovervågning
  • Effektiv varmlufttørring - DryPlus
  • Forbindelse som standard via WiFi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vise Berøringsskærm i fuld farve
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Laboratorievaskemaskine/tørretumbler
Flowhastighed 500 l/min.
Maks. Tryk 1000 kPa
Min. Renset vandtryk 200 kPa
Til brug med (applikation) Rengøring af laboratorieglas
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. 5 °C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) anbefales 5 °C til 65 °C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Maks. 65 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Maks. 65 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Min. 5 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) anbefales 5 °C til 65 °C
Dybde (engelsk) 23 7/16 tommer
Dybde (metrisk) 59.50 cm
Højde (engelsk) 32 5/16 tommer
Højde (metrisk) 82.00 cm
Bredde (engelsk) 35 3/8 tommer
Bredde (metrisk) 89.80 cm
Elektriske krav 400 VAC, 50 Hz
Spænding 400 V
Frekvens 50 Hz