Få mere at vide
Miele Professional™ Laboratorievasker PLW 8683 [ADP LD DC10] med fødepumpe til AD-vand, væskedosering og EcoDry-funktion
Artikelnummer. 30533275 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Elektriske krav:
3N, 400 VAC, 50 Hz
Artikelnummer. Elektriske krav
30533275 3N, 400 VAC, 50 Hz
1 options
Artikelnummer. 30533275 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12798740
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Bekvemt tørringssupport – væskedosering og EcoDry-funktion til AD-vand
  • Ydelse/cyklus, f.eks. 128 laboratorieflasker
  • Bekvemt tørringssupport – væskedosering og EcoDry-funktion til AD-vand
  • Fleksibelt og enkelt – modulære lastbærere og Easy Load-system
  • Maksimal brugerkomfort med M Touch Flex fuld-touch farvedisplay
  • Bekvemt tørringsstøtte - EcoDry
  • Forbindelse som standard via WiFi
  • Effektiv ressourceudnyttelse - variabel hastighed varmepumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vise Berøringsskærm i fuld farve
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Vaskemaskine til laboratorieglas
Flowhastighed 500 l/min.
Maks. Tryk 1000 kPa
Min. Renset vandtryk 200 kPa
Til brug med (applikation) Rengøring af laboratorieglas
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. 5 °C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) anbefales 5 °C til 65 °C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Maks. 65 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Maks. 65 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Min. 5 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) anbefales 5 °C til 65 °C
Dybde (engelsk) 23 9/16 tommer
Dybde (metrisk) 59.80 cm
Højde (engelsk) 32 7/8 tommer
Højde (metrisk) 83.50 cm
Bredde (engelsk) 23 9/16 tommer
Bredde (metrisk) 59.80 cm
Elektriske krav 3N, 400 VAC, 50 Hz
Spænding 400 V
Frekvens 50 Hz