Få mere at vide
Miele Professional™ Laboratorievasker PLW 8693 [OIL DC10] med væskedosering, varmlufttørring, DryPlus og oliepakninger
Shop alle Miele produkterBeskrivelse
- Ydelse/cyklus, f.eks. 128 ST laboratorieflasker eller 98 ST pipetter
- Omfattende, fuldt fleksibel programmering til dine behov
- Kraftfuld, variabel hastighed og meget robust pumpe
- Tørringsenhed DryPlus til udfordrende laboratorieglas
- Fleksibelt og enkelt - modulært lastbærersystem & EasyLoad
- Funktionel forbedring muliggjort med eftermonteringssæt
- Sikkerhed gennem overvågning – vasketryk og sprøjtearmeovervågning
- Effektiv varmlufttørring - DryPlus-forbindelse som standard via WiFi eller Ethernet
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | Berøringsskærm i fuld farve |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Laboratorievaskemaskine/tørretumbler |
| Flowhastighed | 500 l/min. |
| Maks. Tryk | 1000 kPa |
| Min. Renset vandtryk | 200 kPa |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af laboratorieglas |
| Til brug med (udstyr) | Vaskemaskine-desinfektionsmidler |
| Inkluderer | DryPlus |
| Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. | 5 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?