Få mere at vide
Miele Professional™ Laboratorievasker PLW 8636 [LAB MON] med væskedosering, DryPlus, procesovervågning og oliebestandige dørpakninger
Artikelnummer. 30533220 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Elektriske krav:
400 VAC, 50 Hz
Artikelnummer. Elektriske krav
30533220 400 VAC, 50 Hz
1 options
Artikelnummer. 30533220 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12637630
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Med væskedosering og effektiv varmlufttørring - DryPlus
  • Ydelse/cyklus, f.eks. 128 ST laboratorieflasker eller 98 ST pipetter
  • Omfattende, fuldt fleksibel programmering til dine behov
  • Kraftfuld, variabel hastighed og meget robust pumpe
  • Tørringsenhed DryPlus til udfordrende laboratorieglas
  • Fleksibelt og enkelt - modulært lastbærersystem & EasyLoad
  • Funktionel forbedring muliggjort med eftermonteringssæt
  • Sikkerhed gennem overvågning – vasketryk og sprøjtearmeovervågning
  • Effektiv varmlufttørring - DryPlus-forbindelse som standard via WiFi eller Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vise Berøringsskærm i fuld farve
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Laboratorievaskemaskine/tørretumbler
Flowhastighed 600 L/min.
Maks. Tryk 1000 kPa
Min. Renset vandtryk 200 kPa
Til brug med (applikation) Rengøring af laboratorieglas
Til brug med (udstyr) Vaskemaskine-desinfektionsmidler
Inkluderer DryPlus
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. 5 °C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) anbefales 5 °C til 65 °C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Maks. 65 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Maks. 65 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Min. 5 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) anbefales 5 °C til 65 °C
Dybde (engelsk) 27 9/16 tommer
Dybde (metrisk) 70.00 cm
Højde (engelsk) 56 5/16 tommer
Højde (metrisk) 143.00 cm
Bredde (engelsk) 35 7/16 tommer
Bredde (metrisk) 90.00 cm
Elektriske krav 400 VAC, 50 Hz
Spænding 400 V
Frekvens 50 Hz