Få mere at vide
Miele Professional™ Laboratorievasker PLW 8683 CD [U OIL DC5 CM] med væskedosering, DryPlus, ledningsevneovervågning og oliepakninger
Artikelnummer. 30533273 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Elektriske krav:
3N, 50 Hz
Artikelnummer. Elektriske krav
30533273 3N, 50 Hz
1 options
Artikelnummer. 30533273 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12799650
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Med væskedosering og effektiv varmlufttørring - DryPlus
  • Ydelse/cyklus, f.eks. 128 ST laboratorieflasker eller 98 ST pipetter
  • Omfattende, fuldt fleksibel programmering til dine behov
  • Kraftfuld, variabel hastighed og meget robust pumpe
  • Tørringsenhed DryPlus til udfordrende laboratorieglas
  • Fleksibelt og enkelt - modulært lastbærersystem & EasyLoad
  • Funktionel forbedring muliggjort med eftermonteringssæt
  • Sikkerhed gennem overvågning – vasketryk og sprøjtearmeovervågning
  • Effektiv varmlufttørring - DryPlus-forbindelse som standard via WiFi eller Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vise Berøringsskærm i fuld farve
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Laboratorievaskemaskine/tørretumbler
Flowhastighed 500 l/min.
Maks. Tryk 1000 kPa
Min. Renset vandtryk 200 kPa
Til brug med (applikation) Rengøring af laboratorieglas
Til brug med (udstyr) Vaskemaskine-desinfektionsmidler
Inkluderer DryPlus
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. 5 °C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) anbefales 5 °C til 65 °C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Maks. 65 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Maks. 65 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Min. 5 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) anbefales 5 °C til 65 °C
Dybde (engelsk) 23 7/16 tommer
Dybde (metrisk) 59.50 cm
Højde (engelsk) 32 5/16 tommer
Højde (metrisk) 82.00 cm
Bredde (engelsk) 35 3/8 tommer
Bredde (metrisk) 89.80 cm
Elektriske krav 3N, 50 Hz
Spænding 400 V
Frekvens 50 Hz