Få mere at vide
Miele Professional™ Laboratorievasker PLW 8604 med DI vandforbindelse
Artikelnummer. 30533267 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Elektriske krav:
3N, 400 VAC, 50 Hz
Artikelnummer. Elektriske krav
30533267 3N, 400 VAC, 50 Hz
1 options
Artikelnummer. 30533267 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12795950
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Fremragende brugervenlighed med touchskærm med DI-vandforbindelse
  • Ydelse/cyklus, f.eks. 64 smalhalsede/laboratorieglas med injektordyser
  • Fremragende brugervenlighed med touchskærm med DI-vandforbindelse
  • Fleksibel og enkel – modulære lastbærere og EasyLoad system
  • Fremragende brugervenlighed med touch-skærm - M Touch Basic
  • Udfør proceskemikalier nemt: Pulverdispenser i døren
  • Forbindelse som standard via WiFi
  • Med DI-vandforbindelse - sidste skær med DI-vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vise Touchskærm
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Laboratorievaskemaskine/tørretumbler
Flowhastighed 500 l/min.
Maks. Tryk 1000 kPa
Min. Renset vandtryk 200 kPa
Til brug med (applikation) Rengøring af laboratorieglas
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. 5 °C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) anbefales 5 °C til 65 °C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Maks. 65 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Maks. 65 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Min. 5 °C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) anbefales 5 °C til 65 °C
Dybde (engelsk) 23 9/16 tommer
Dybde (metrisk) 59.80 cm
Højde (engelsk) 32 7/8 tommer
Højde (metrisk) 83.50 cm
Bredde (engelsk) 23 9/16 tommer
Bredde (metrisk) 59.80 cm
Elektriske krav 3N, 400 VAC, 50 Hz
Spænding 400 V
Frekvens 50 Hz