Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ ONE Detection System: HRP-polymer (klar til brug)
Shop alle Epredia produkterBeskrivelse
Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Kromogen/substrat: Ingen medfølgende
Inkluderer:
TL-060-HL: 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL UltraVision ONE HRP Polymer (TL-060-PHJ)
TL-125-HL: 125mL Ultra V Block (TA-125-UB), 125mL UltraVision ONE HRP Polymer (TL-125-PHJ)
Bemærk:
UltraVision ET HRP-polymerdetektionssystem detekterer kanin- og muse-immunoglobuliner bundet til et antigen i vævssnit. Det specifikke primære antistof er lokaliseret af en universel sekundær antistofpolymerformulering. Aminosyrepolymeren er konjugeret til peberrodsperoxidase og Fab-fragmenterne af ged-anti-kanin og ged-anti-mus. Polymerkomplekset visualiseres derefter med et passende substrat/chromogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Tælle | 625 til 1250 tests |
| Mængde | 125 mL |
| Inkluderer | 125mL Ultra V Block (TA-125-UB), 125mL UltraVision ONE HRP Polymer (TL-125-PHJ) |
| Chromagen | Ingen angivet |
| Specificitet | anti-muse-IgG (H+L), anti-kanin-IgG (H+L) |
| Opbevaringskrav | Opbevares på 2° til 8 °C. Hver komponent er stabil i 18 måneder. |
| Enzym | Peroxidase |
| Produktlinje | Lab Vision , UltraVision |
| Substrater | Ingen angivet |