Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X)
Artikelnummer. 12698286 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
125 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12698286 500 ml 500ml
12678286 50 ml 50ml
12688286 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12698286 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. AP9005500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Improve the reactivity of certain antibodies in formalin-fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X).
  • 100X stock solution
  • 100mM Tris-HCl buffer, pH 10.0
  • Dilute 10-fold with distilled water before use
Storage Conditions: Store at 2-8°C. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C.
Fortynding 10X
Produkttype HIER
Mængde 500 ml
Til brug med (applikation) Immunhistokemi
pH 10
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 500 ML TRIS-HCL BUFFER FOR HEAT-INDUCED EPITOPE Retrieval(10X) CE IVD 500mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride