Få mere at vide
Prolactin Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Prolactin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
1004.70 DKK - 4465.00 DKK
Tekniske data
Antigen Prolactin Ab-2
Klon PRL02
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 6
Produktkode Brand Mængde Form Koncentration Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Form Koncentration Pris Antal & tilgængelighed  
12619656
Dokumentvisning
Epredia
MS-1362-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12649656
Dokumentvisning
Epredia
MS-1362-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12639656
Dokumentvisning
Epredia
MS-1362-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12629656
Dokumentvisning
Epredia
MS-1362-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3280.00 DKK
2750.47 DKK / 500µL
Save 529.53 DKK
16% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12609656
Dokumentvisning
Epredia
MS-1362-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12669656
Dokumentvisning
Epredia
MS-1362-R7
7 mL Prediluted
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Prolactin is a pituitary hormone involved in the stimulation of milk production, salt and water regulation, growth, development and reproduction. Prolactin producing cells make up approximately 20% of the pituitary.
Host Species: Mouse
Clone: PRL02
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human prolactin
Molecular Weight: 23.5kDa
Positive Control: Pituitary gland
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • ELISA
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Tekniske data
Tekniske data
Prolactin Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
PRL02
Monoclonal
Mouse
Steroids Hormones and Growth Factors
Human prolactin
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater