Få mere at vide
Epredia™ Lab Vision™ Fosfatbufret saltvand og Tween™ 20 (20X)
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
125 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
125ml
Beskrivelse
- Til in vitro diagnostisk brug
- Tilføjet for at fremme mere effektive vaske, hvilket resulterer i nedsat uspecifik baggrundsfarvning
- Hjælper reagensspredning på objektglas
Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved stuetemperatur. Holdbar i 2 år fra fremstillingsdato. Brug fortyndet opløsning inden for en uge.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PBS og Tween |
| Koncentration | 20X |
| Til brug med (applikation) | Anatomisk patologi |
| pH | 7.6 |
| Mængde | 125 ml |
Til in vitro diagnostisk brug